4-Amino-3-bromobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7631-100G OR7631-25G
APOSOR7631-100GEA 110 EUR
APOSOR7631-100G APOSOR7631-25G
4-Amino-3-bromobenzonitrile
4-Amino-3-bromobenzonitrile
Formule: C₇H₅BrN₂
Smeltpunt: 106…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861386
CAS nummer: 50397-74-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III