1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR7637-1G OR7637-250MG
APOSOR7637-1GEA 29.2 EUR
APOSOR7637-1G APOSOR7637-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Smeltpunt: 127…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00745294
CAS nummer: 38292-40-9