2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7638-1G OR7638-5G
APOSOR7638-1GEA 186 EUR
APOSOR7638-1G APOSOR7638-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Ethoxyphenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Smeltpunt: 128…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426048
CAS nummer: 849021-19-8