2-Chloro-m-xylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-1,3-dimethylbenzene, 1-Chloro-2,6-dimethylbenzene
OR7643-100G OR7643-25G OR7643-500G
APOSOR7643-100GEA 220 EUR
APOSOR7643-100G APOSOR7643-25G APOSOR7643-500G
2-Chloro-m-xylene 99%
2-Chloro-m-xylene
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Kookpunt: 182…183 °C
Smeltpunt: -35
Dichtheid: 1.053 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000565
CAS nummer: 6781-98-2
EINECS: 229-843-4