2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7646-1G OR7646-5G OR7646-25G
APOSOR7646-1GEA 164 EUR
APOSOR7646-1G APOSOR7646-5G APOSOR7646-25G
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 81…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426050
CAS nummer: 849021-24-5