4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7647-1G OR7647-250MG
APOSOR7647-1GEA 109 EUR
APOSOR7647-1G APOSOR7647-250MG
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037929
CAS nummer: 849035-66-1