1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7651T-25G OR7651T-5G OR7651T-100G
APOSOR7651T-25GEA 84.7 EUR
APOSOR7651T-25G APOSOR7651T-5G APOSOR7651T-100G
1-Chloro-4-ethynylbenzene 98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Formule: C₈H₅Cl
Smeltpunt: 43…44 °C
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191917
CAS nummer: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable