4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR7658-1G
OR7658-25G
OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA
23.5
EUR
APOSOR7658-1G
APOSOR7658-25G
APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formule:
C₁₂H₁₆O₂ Smeltpunt: 77…78 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082593 CAS nummer: 32857-63-9 EINECS: 251-264-0 |