Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 29.2 EUR
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formule: C₅H₄N₂O
Kookpunt: 80…82 °C/4mmHg
Smeltpunt: 39…43 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03426065
CAS nummer: 10070-92-5