6-Chloro-3-methyluracil
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR7663-1G OR7663-25G OR7663-5G
APOSOR7663-1GEA 46.8 EUR
APOSOR7663-1G APOSOR7663-25G APOSOR7663-5G
6-Chloro-3-methyluracil
6-Chloro-3-methyluracil
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160.56 g/mol
Smeltpunt: 278…280 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01074837
CAS nummer: 4318-56-3