2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7665-25G OR7665-5G OR7665-1G
APOSOR7665-25GEA 739 EUR
APOSOR7665-25G APOSOR7665-5G APOSOR7665-1G
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216534
CAS nummer: 205744-84-9