4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7668-1G OR7668-5G OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA 211 EUR
APOSOR7668-1G APOSOR7668-5G APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₅S
Smeltpunt: 196…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00214481
CAS nummer: 393795-65-8