7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7670-1G OR7670-5G
APOSOR7670-1GEA 210 EUR
APOSOR7670-1G APOSOR7670-5G
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₅S
Smeltpunt: 237…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319295
CAS nummer: 397245-05-5