Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7672-1G OR7672-250MG
APOSOR7672-1GEA 128 EUR
APOSOR7672-1G APOSOR7672-250MG
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₉ClN₂
Smeltpunt: 225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167793
CAS nummer: 50417-14-6