N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7675-1G OR7675-5G OR7675-25G
APOSOR7675-1GEA 210 EUR
APOSOR7675-1G APOSOR7675-5G APOSOR7675-25G
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formule: C₉H₁₃N₃O₄S
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037966
CAS nummer: 849035-93-4