N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7678-1G OR7678-5G
APOSOR7678-1GEA 152 EUR
APOSOR7678-1G APOSOR7678-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150.23 g/mol
Kookpunt: 86…89 °C/0.07mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156206
CAS nummer: 57678-46-3