N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7679-1G OR7679-5G
APOSOR7679-1GEA 74.6 EUR
APOSOR7679-1G APOSOR7679-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Kookpunt: 148…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037894
CAS nummer: 768343-60-8
UN: 2735
ADR: 8,III