N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7681-1G OR7681-5G
APOSOR7681-1GEA 143 EUR
APOSOR7681-1G APOSOR7681-5G
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine
Formule: C₁₁H₁₈N₂
Kookpunt: 92…97 °C/0,15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037918
CAS nummer: 42817-60-7