4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7683-1G OR7683-5G
APOSOR7683-1GEA 269 EUR
APOSOR7683-1G APOSOR7683-5G
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine
Formule: C₂₀H₂₁N₃O
Smeltpunt: 64…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426081
CAS nummer: 849925-02-6