5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7684-1G OR7684-5G OR7684-25G
APOSOR7684-1GEA 248 EUR
APOSOR7684-1G APOSOR7684-5G APOSOR7684-25G
5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole 95+%
5-[5-(Piperidin-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-1,3-benzodioxole
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₃
Smeltpunt: 93…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426084
CAS nummer: 849925-04-8