1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7690-100G OR7690-25G OR7690-5G
APOSOR7690-100GEA 107 EUR
APOSOR7690-100G APOSOR7690-25G APOSOR7690-5G
1-Methyl-3-piperidinemethanol 98%
1-Methyl-3-piperidinemethanol
Formule: C₇H₁₅NO
Kookpunt: 140…145 °C
Dichtheid: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006497
CAS nummer: 7583-53-1
EINECS: 231-488-5