3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 410 EUR
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₈OS
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052307
CAS nummer: 22053-74-3