Phenyl trans-styryl sulphone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7693-1G OR7693-5G
APOSOR7693-1GEA 36.6 EUR
APOSOR7693-1G APOSOR7693-5G
Phenyl trans-styryl sulphone
Phenyl trans-styryl sulphone
Formule: C₁₄H₁₂O₂S
Smeltpunt: 74…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159177
CAS nummer: 16212-06-9