1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7696-1G OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA 263 EUR
APOSOR7696-1G APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Formule: C₉H₁₃BrN₄
Smeltpunt: 203…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426069
CAS nummer: 849021-44-9