N-Acetyl-D-galactosamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7700T-1G OR7700T-5G OR7700T-10G OR7700T-25G
APOSOR7700T-1GEA 0 EUR
APOSOR7700T-1G APOSOR7700T-5G APOSOR7700T-10G APOSOR7700T-25G
N-Acetyl-D-galactosamine
N-Acetyl-D-galactosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
Smeltpunt: 160…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065372
CAS nummer: 1811-31-0