1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7701-1G OR7701-250MG
APOSOR7701-1GEA 99.3 EUR
APOSOR7701-1G APOSOR7701-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BN₂O₂
Smeltpunt: 76…81 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038760
CAS nummer: 852362-22-2