1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7703-1G OR7703-250MG
APOSOR7703-1GEA 141 EUR
APOSOR7703-1G APOSOR7703-250MG
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426074
CAS nummer: 179557-01-8