4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7708-1G OR7708-5G
APOSOR7708-1GEA 287 EUR
APOSOR7708-1G APOSOR7708-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
Smeltpunt: 278…283 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115824
CAS nummer: 101768-64-3