2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7709-1G OR7709-5G OR7709-100G OR7709-25G
APOSOR7709-1GEA 0 EUR
APOSOR7709-1G APOSOR7709-5G APOSOR7709-100G APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Formule: C₄H₈Cl₂N₂
Smeltpunt: 195…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115823
CAS nummer: 13338-49-3