2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7713-1G OR7713-5G OR7713-25G
APOSOR7713-1GEA 210 EUR
APOSOR7713-1G APOSOR7713-5G APOSOR7713-25G
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formule: C₄H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 154…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233971
CAS nummer: 71670-77-4