5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR7722-1G OR7722-5G
APOSOR7722-1GEA 159 EUR
APOSOR7722-1G APOSOR7722-5G
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Formule: C₇H₁₀BrN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781216
CAS nummer: 57054-81-6