4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7726-1G OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA 22 EUR
APOSOR7726-1G APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Formule: C₉H₁₄N₂
MW: 150.23 g/mol
Kookpunt: 82…84 °C/0.8mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466364
CAS nummer: 19293-58-4
UN: 2735
ADR: 8 II