2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 199 EUR
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Smeltpunt: 131…132 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04037922
CAS nummer: 849035-63-8