4-Carboxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7732-100G OR7732-25G OR7732-5G
APOSOR7732-100GEA 93.5 EUR
APOSOR7732-100G APOSOR7732-25G APOSOR7732-5G
4-Carboxyphenylboronic acid
4-Carboxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151801
CAS nummer: 14047-29-1