3-Amino-4-methylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 22 EUR
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 156…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075083
CAS nummer: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8