5-Nitro-o-toluonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7738-25G OR7738-5G OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA 29.2 EUR
APOSOR7738-25G APOSOR7738-5G APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitrile
5-Nitro-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 103…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017040
CAS nummer: 939-83-3