3-Indazolinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7741-100G OR7741-25G OR7741-5G
APOSOR7741-100GEA 600 EUR
APOSOR7741-100G APOSOR7741-25G APOSOR7741-5G
3-Indazolinone 97%
3-Indazolinone
Formule: C₇H₆N₂O
Smeltpunt: 224…226 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005685
CAS nummer: 7364-25-2
EINECS: 230-904-2