4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7743-25G OR7743-100G
APOSOR7743-25GEA 22 EUR
APOSOR7743-25G APOSOR7743-100G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Formule: C₁₂H₅BrO₃
Smeltpunt: 217…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006927
CAS nummer: 81-86-7
EINECS: 201-382-3