3-Nitro-p-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7747-100G OR7747-25G OR7747-5G
APOSOR7747-100GEA 48.3 EUR
APOSOR7747-100G APOSOR7747-25G APOSOR7747-5G
3-Nitro-p-toluidine
3-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 74…79 °C
Dichtheid: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007910
CAS nummer: 119-32-4
EINECS: 204-314-0
UN: 2660
ADR: 6.1,III