4'-Iodoacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
OR7749-100G OR7749-25G OR7749-500G OR7749-5G
APOSOR7749-100GEA 65.8 EUR
APOSOR7749-100G APOSOR7749-25G APOSOR7749-500G APOSOR7749-5G
4'-Iodoacetophenone
4'-Iodoacetophenone
Formule: C₈H₇IO
MW: 246.05 g/mol
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045320
CAS nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8