4-Hydrazinobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydrazinylbenzoic acid
OR7755-10G OR7755-100G OR7755-25G
APOSOR7755-10GEA 16.2 EUR
APOSOR7755-10G APOSOR7755-100G APOSOR7755-25G
4-Hydrazinobenzoic acid
4-Hydrazinobenzoic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007581
CAS nummer: 619-67-0
EINECS: 210-609-5