2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7757-25G OR7757-5G
APOSOR7757-25GEA 40.9 EUR
APOSOR7757-25G APOSOR7757-5G
2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride 97%
2,6-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₈H₁₃ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861265
CAS nummer: 2538-61-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III