2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR7758-100G OR7758-250G OR7758-25G
APOSOR7758-100GEA 67.2 EUR
APOSOR7758-100G APOSOR7758-250G APOSOR7758-25G
2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
2-Bromophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₈BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012926
CAS nummer: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
UN: 1759
ADR: 8,II