4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7766-1G OR7766-25G OR7766-5G
APOSOR7766-1GEA 164 EUR
APOSOR7766-1G APOSOR7766-25G APOSOR7766-5G
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800665
CAS nummer: 64287-11-2