2-Amino-6-bromopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7768-25G OR7768-5G OR7768-1G
APOSOR7768-25GEA 32.2 EUR
APOSOR7768-25G APOSOR7768-5G APOSOR7768-1G
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Smeltpunt: 88…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137843
CAS nummer: 19798-81-3