N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Aminomethyl)acetanilide hydrochloride
OR7774-1G OR7774-250MG
APOSOR7774-1GEA 127 EUR
APOSOR7774-1G APOSOR7774-250MG
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Formule: C₉H₁₃ClN₂O
Smeltpunt: 230…233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039171
CAS nummer: 238428-27-8