4-Bromophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7775-25G OR7775-5G OR7775-100G
APOSOR7775-25GEA 30.8 EUR
APOSOR7775-25G APOSOR7775-5G APOSOR7775-100G
4-Bromophenylboronic acid
4-Bromophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BBrO₂
Smeltpunt: 282…288 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002104
CAS nummer: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9