N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7776-1G OR7776-5G
APOSOR7776-1GEA 205 EUR
APOSOR7776-1G APOSOR7776-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylacetamide hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅ClN₂O
Smeltpunt: 188…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039172
CAS nummer: 849020-90-2