4-Aminoindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7782-1G OR7782-5G
APOSOR7782-1GEA 80.4 EUR
APOSOR7782-1G APOSOR7782-5G
4-Aminoindole
4-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01076559
CAS nummer: 5192-23-4