2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR7790-1G OR7790-2.5G
APOSOR7790-1GEA 46.8 EUR
APOSOR7790-1G APOSOR7790-2.5G
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Dimethyl-6-nitroquinoxaline
Formule: C₁₀H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205436
CAS nummer: 2942-03-2